Få mere at vide
Natriumthiosulfat 0,1 mol/L (0,1 N) i vandig opløsning, BAKER ANALYZED™ , J.T. Baker™
Artikelnummer. 10698331 Shop alle J.T.Baker produkter
Skift visning
Mængde:
1 L
10 L
Pakningsstørrelse:
1 L
10 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10698331 10 L 10 L
10526622 1 L 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10698331 Leverandør JT Baker Leverandørnr. 7101.9010
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-02-2027
Laboratoriereagens
Kemiske identifikatorer
CAS 7772-98-7
Molekylær formel Na2O3S2
Molekylvægt (g/mol) 158.10
MDL nummer MFCD00003499
InChI nøgle AKHNMLFCWUSKQB-UHFFFAOYSA-L
Synonym Sodium hyposulphite , di-Sodium thiosulphate
IUPAC navn dinatriumpentahydratsulfanidsulfonat
SMIL [Na+].[Na+].[O-]S([S-])(=O)=O
Tekniske data
Mængde 10 L
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 0.0997 - 0.1003 mol/L
Emballage Plastbeholder