Få mere at vide
Natriumthiosulfat 0,1 M (0,1 N) analytisk volumetrisk opløsning (AVL ), Reagecon
BIOPHARMA
Artikelnummer. 11533002 Shop alle Reagecon produkter
Skift visning
Mængde:
1 l
Pakningsstørrelse:
1 L
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11533002 1 l 1 L
1 options
Artikelnummer. 11533002 Leverandør Reagecon Leverandørnr. T20101
 Begrænset vare
På lager
Fuldt faktoriseret, høj renhed, certificeret, stabilt produkt, udviklet og testet til oxidation/reduktion titreringer.
  • Titrant, Standard Titrant, Standard Solution, Standardized Solution, Reference Standard, Reference Materiale
  • Nøjagtig, stabil, reproducerbar og fuldt faktoriseret.
  • Titreringer udført med dette produkt, udviser defineret støkiometri, er kvantitative, etablerer en ligevægt, der er definitiv og hurtig og giver utvetydige resultater.
  • Stabilitet er bevist (enten åbnet eller uåbnet) i dette produkts holdbarhed.
  • Certificeret af ’Reagecon s ISO 17025 Akkrediteret testmetode (INAB Ref: 264T).
  • Certificeret efter en specifikation af± 0,1 %.
  • Produktet er et reagens af kendt koncentration, der dispenseres fra en burette eller andet dispenseringsapparat til en prøve (analyt), indtil en reaktion mellem de to væsker vurderes at være fuldstændig.
  • Kan bruges til manuelle titreringer eller automatiske titreringer for at bestemme slutpunkterne ved påvisning af en af flere egenskaber.
  • Oxidations-/reduktionstitreringer afhænger af ændringer i elektropotentialet af oxidationsreduktionssystemet og involverer altid en reaktion mellem et oxiderende og reducerende par.
Tekniske data
Oversigt Nøjagtighed ±0,01%
Emballage HDPE flaske GL45
Fysisk form Væske
Koncentration 0.1 M
Teknik Titrering
Mængde 1 l