Få mere at vide
Natriumthiosulfat, TRC
Artikelnummer. 30424876
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
30424876 10 g
1 options
Artikelnummer. 30424876 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCS67364010G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. View return policy
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale Sodium Thiosulfate
CAS 7772-98-7
Mængde 10 g
Molekylær formel 2 Na . O3 S2
Synonym Thiosulfuric acid (H2S2O3)','sodium salt (1:2), Thiosulfuric acid (H2S2O3)','disodium salt (9CI), Thiosulfuric acid','disodium salt (8CI), Ametox, Antichlor, Chlorine Control, Chlorine Cure, Declor-It, Desilube 88, Disodium thiosulfate, Disodium thiosulphate, Hypo, S-Hydril, Sodium hyposulfite, Sodium oxide sulfide (Na2S2O3), Sodium thiosulfate, Sodium thiosulfate (Na2S2O3), Sodium thiosulfate anhydrous, Sodium thiosulphate, Sodothiol, Sulfactol, Sulfothiorine
InChI formel InChI=1S/2Na.H2O3S2/c;;1-5(2,3)4/h;;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
SMIL [Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)[S-]
Molekylvægt (g/mol) 158.11
Formel vægt 157.9084