Få mere at vide
Natriumthiosulfatopløsning, volumetrisk, Reag. Ph. Eur., 0,1 M Na2S2O3 (0,1 N), Honeywell Fluka™
Artikelnummer. p-7072164 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Mængde:
1 L
5 L
10 L
6 x 1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
10 L
5 L
Pakke med 6
Artikelnummer. 15674870
Brand: Honeywell-Fluka 352451L
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Volumetrisk, Reag. Ph. Eur., 0,1 M Na2S2O3 (0,1 N)
Honeywells ´højkvalitets titreringsprodukter dækker hele titreringsarbejdsgangen og inkluderer:
  • Opløsninger til volumetrisk titrering (syrer, baser eller salte)
  • Buffere fås som koncentrater eller klar til brug
  • Reagenser til kompleksometri:
    • Aminopolycarboxylsyrer (EDTA/NTA-analoger)
    • Maskeringsmidler
  • Indikatorer for volumetriske og kompleksometriske titreringer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7772-98-7
Molekylær formel Na2O3S2
Molekylvægt (g/mol) 158.10
MDL nummer MFCD00003499
InChI nøgle AKHNMLFCWUSKQB-UHFFFAOYSA-L
Synonym sodium thiosulfate, sodium thiosulphate, disodium thiosulfate, sodium thiosulfate anhydrous, hypo, sodiumthiosulfate, chlorine cure, chlorine control, declor-it, thiosulfuric acid, disodium salt
PubChem CID 24477
SMIL [Na+].[Na+].[O-]S([S-])(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium thiosulfate solution
Mængde 1 L
Lineær formel Na2S2O3
FN nummer NONH for all modes of transport
IUPAC navn dinatrium;dioxido-oxo-sulfanyliden-$1^{6}-sulfan
Formel vægt 158.11g/mol
Produktidentifikator
  • Sodium thiosulfate solution