Få mere at vide
Natriumthiosulfatopløsning, volumetrisk, reag. Ph. Eur., 0,1 M Na2S2O3 (0,1N), Solstice
Artikelnummer. 15694870
Skift visning
Mængde:
1 L
5 L
10 L
6 x 1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
10 L
5 L
Pakke med 6
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15694870 5 L 5 L
15674870 1 L 1 L
15684870 5 L 5 L
15604880 6 x 1 L Pakke med 6
15664870 10 L 10 L
15654870 10 L 10 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 15694870 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 352455LVP
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1175.00 DKK
    1039.32 DKK / 5 L
    Spare 135.68 DKK
    11% Slukket
 Begrænset vare
Request Bulk or Custom Format
I øjeblikket ikke tilgængelig: Vi har ingen oplysninger om, hvornår dette produkt vil være tilgængeligt.
Se alternative produkter
Volumetrisk, Reag. Ph. Eur., 0,1 M Na2S2O3 (0,1N)
Solstices højkvalitets titreringsprodukter dækker hele titreringsarbejdsgangen og omfatter:
  • Opløsninger til volumetrisk titrering (syrer, baser eller salte)
  • Buffere tilgængelige som koncentrater eller klar-til-brug
  • Reagenser til kompleksometri:
    • Aminopolycarboxylsyrer (EDTA/NTA-analoger)
    • Maskeringsmidler
  • Indikatorer for volumetriske og kompleksometriske titreringer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7772-98-7
Molekylær formel Na2O3S2
Molekylvægt (g/mol) 158.10
MDL nummer MFCD00003499
InChI nøgle AKHNMLFCWUSKQB-UHFFFAOYSA-L
Synonym sodium thiosulfate, sodium thiosulphate, disodium thiosulfate, sodium thiosulfate anhydrous, hypo, sodiumthiosulfate, chlorine cure, chlorine control, declor-it, thiosulfuric acid, disodium salt
PubChem CID 24477
SMIL [Na+].[Na+].[O-]S([S-])(=O)=O
Spezifikation
Kemisk navn eller materiale Sodium thiosulfate solution
Fysisk form Liquid
Mængde 5 L
Lineær formel Na2S2O3
FN nummer NONH for all modes of transport
IUPAC navn dinatrium;dioxido-oxo-sulfanyliden-$1^{6}-sulfan
Formel vægt 158,11 g/mol
Grad Reagent Ph. Eur.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.