Få mere at vide
Natriumthiosulfatopløsning, SPEX CertiPrep™
Artikelnummer. 16301136 Shop alle SPEX Certiprep produkter
Skift visning
Mængde:
1 gal.
Emballage:
Cubitainer
Artikelnummer. Mængde Emballage
16301136 1 gal. Cubitainer
1 options
Artikelnummer. 16301136 Leverandør SPEX Certiprep Leverandørnr. 182002
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Fremstillet ved hjælp af dobbelt-deioniseret, ASTM Type I Vand og pakket i en cubitainer for at maksimere matrix holdbarhed. SPEX CertiPrep™ Natriumthiosulfatopløsninger fremstilles ud fra ACS Grade, mikrokrystallinsk Na 2 S 2 O 3 5·H 2 O.
  • Ideel til ASTM D1510 applikationer
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Amyl Alcohol, H2O
CAS 71-41-0, 7732-18-5
Fysisk form Væske
Mængde 1 gal.
Analyseprocentområde 100%
Molekylær formel C5H12O
MDL nummer MFCD00002977,MFCD00081734,MFCD01075169
Synonym 1-pentanol, amyl alcohol, n-amyl alcohol, n-pentanol, pentanol, pentyl alcohol, butylcarbinol, 1-pentyl alcohol, amylol, n-butylcarbinol
InChI nøgle AMQJEAYHLZJPGS-UHFFFAOYSA-N
SMIL CCCCCO
IUPAC navn pentan-1-ol
Molekylvægt (g/mol) 88.15
PubChem CID 6276
ChEBI CHEBI:44884
Formel vægt 158.11 g/mol
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 0.0394 N
Emballage Cubitainer