Få mere at vide
Natriumthiosulfatopløsning 0,1 M (0,1 N), NIST Standardløsning klar til brug til volumetrisk analyse, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10429180 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
1 L
Emballage:
HDPE plastikflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10429180 1 L HDPE plastikflaske 1 L
1 options
Artikelnummer. 10429180 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. J/7950/15
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-10-2026
H10Na2O8S2, CAS-nummer-10102-17-7, ametox, antichlor, ccris 3952, dinatriumthiosulfatpentahydrat, natriumhyposulfitpentahydrat, natriumthiosulfatpentahydrat, natriumthiosulfat, pentahydrat, thiosulfuric acid, tinverta, dinatriumsalt, tinverta, dinatriumsalt unii-hx1032v43m, 1L, CHEBI:32150
H10Na2O8S2, ametox, antichlor, ccris 3952, dinatriumthiosulfat pentahydrat, natrium hyposulfit pentahydrat, natriumthiosulfat pentahydrat, natriumthiosulfat, pentahydrat, thiovovlsyre, dinatriumsalt, pentahydrat, tinver, unii-hx1032v43m, 1L, CHEBI:32150
Klar til brug; Til volumetrisk analyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Fysisk form Væske
Mængde 1 L
Molekylær formel H10Na2O8S2
MDL nummer 149186
Synonym sodium thiosulfate pentahydrate, ametox, sodium thiosulfate, pentahydrate, antichlor, tinver, disodium thiosulfate pentahydrate, unii-hx1032v43m, ccris 3952, thiosulfuric acid, disodium salt, pentahydrate, sodium hyposulfite pentahydrate
InChI nøgle PODWXQQNRWNDGD-UHFFFAOYSA-L
SMIL O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=S)[O-].[Na+].[Na+]
IUPAC navn dinatrium;dioxido-oxo-sulfanyliden-$l^{6}-sulfan;pentahydrat
Molekylvægt (g/mol) 248.172
PubChem CID 61475
ChEBI CHEBI:32150
Emballage HDPE plastikflaske