Få mere at vide
Natriumthiosulfatopløsning 0,1 M (0,1 N), NIST Standardløsning klar til brug til volumetrisk analyse, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10753694 Shop alle Fisher Chemical produkter
Mængde:
2.5 L
5 L
10 L
Emballage:
HDPE plastikflaske
Taske i æske
Pakningsstørrelse:
10 L
2.5 L
5 L
Artikelnummer. 10753694
Brand: Fisher Chemical J/7950/21
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Natriumthiosulfatopløsning 0,1 M (0,1 N), NIST Standardløsning klar til brug til volumetrisk analyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7772-98-7
Molekylær formel Na2O3S2
Molekylvægt (g/mol) 158.10
MDL nummer MFCD00003499
InChI nøgle AKHNMLFCWUSKQB-UHFFFAOYSA-L
Synonym sodium thiosulfate pentahydrate, ametox, sodium thiosulfate, pentahydrate, antichlor, tinver, disodium thiosulfate pentahydrate, unii-hx1032v43m, ccris 3952, thiosulfuric acid, disodium salt, pentahydrate, sodium hyposulfite pentahydrate
PubChem CID 61475
ChEBI CHEBI:32150
IUPAC navn dinatriumsulfanidsulfonat
SMIL [Na+].[Na+].[O-]S([S-])(=O)=O
Tekniske data
Fysisk form Væske
Mængde 5 L
Emballage HDPE plastikflaske