Få mere at vide
Natriumthiosulfatopløsning 0,1 M (0,1 N), NIST Standardløsning klar til brug til volumetrisk analyse, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10243960 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
2.5 L
5 L
10 L
Emballage:
HDPE plastikflaske
Taske i æske
Pakningsstørrelse:
10 L
2.5 L
5 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10243960 2.5 L HDPE plastikflaske 2.5 L
10753694 5 L HDPE plastikflaske 5 L
10121910 10 L Taske i æske 10 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10243960 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. J/7950/17
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    507.00 DKK
    501.50 DKK / 2.5 L
    Spare 5.50 DKK
    1% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-11-2026
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 7772-98-7 | Molecular Formula: Na2O3S2 | Molecular Weight: 158.10 g/mol
Natriumthiosulfatopløsning 0,1 M (0,1 N), NIST Standardløsning klar til brug til volumetrisk analyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7772-98-7
Molekylær formel Na2O3S2
Molekylvægt (g/mol) 158.10
MDL nummer MFCD00003499
InChI nøgle AKHNMLFCWUSKQB-UHFFFAOYSA-L
Synonym sodium thiosulfate pentahydrate, ametox, sodium thiosulfate, pentahydrate, antichlor, tinver, disodium thiosulfate pentahydrate, unii-hx1032v43m, ccris 3952, thiosulfuric acid, disodium salt, pentahydrate, sodium hyposulfite pentahydrate
PubChem CID 61475
ChEBI CHEBI:32150
IUPAC navn dinatriumsulfanidsulfonat
SMIL [Na+].[Na+].[O-]S([S-])(=O)=O
Tekniske data
Fysisk form Væske
Mængde 2.5 L
Emballage HDPE plastikflaske