Få mere at vide
Natriumthiosulfatopløsning 0,1 M (0,1 N), NIST Standardkoncentrat til volumetrisk analyse, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10558240 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
1 ampul
Pakningsstørrelse:
1 ampul
Artikelnummer. Mængde unitSize
10558240 1 ampul 1 ampul
1 options
Artikelnummer. 10558240 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. J/7950C/05
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Natriumthiosulfatopløsning 0,1 M (0,1 N), NIST Standardkoncentrat til volumetrisk analyse, Fisher Chemical , Antal: 1AMP, Emballage: Ampul, Kogepunkt: 100 grader C, Farveløs, MDL-nummer: 3499, Fysisk form: Flydende
Til volumetrisk analyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Farveløs
CAS 7772-98-7
Kogepunkt 100 °C
Molekylær formel Na2O3S2
MDL nummer MFCD00003499
InChI nøgle AKHNMLFCWUSKQB-UHFFFAOYSA-L
SMIL [Na+].[Na+].[O-]S([S-])(=O)=O
IUPAC navn dinatriumpentahydratsulfanidsulfonat
Molekylvægt (g/mol) 158.10
Emballage Ampul
Mængde 1 ampul
Fysisk form Væske