Beskrivelse
Solstices højkvalitets titreringsprodukter dækker hele titreringsarbejdsgangen og omfatter:
- Opløsninger til volumetrisk titrering (syrer, baser eller salte)
- Buffere tilgængelige som koncentrater eller klar-til-brug
- Reagenser til kompleksometri:
- Aminopolycarboxylsyrer (EDTA/NTA-analoger)
- Maskeringsmidler
- Indikatorer for volumetriske og kompleksometriske titreringer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium thiosulfate solution |
| Fysisk form | Liquid |
| Mængde | 1 L |
| Lineær formel | Na2S2O3 |
| FN nummer | NONH for all modes of transport |
| IUPAC navn | dinatrium;dioxido-oxo-sulfanyliden-$1^{6}-sulfan |
| Formel vægt | 158,11 g/mol |