Få mere at vide
Natriumthiosulfatopløsning, 0,0394M, Solstice
Artikelnummer. 15604860 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Skift visning
Mængde:
1 L
5 L
10 L
6 x 1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
10 L
5 L
Pakke med 6
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15604860 1 L 1 L
15624860 5 L 5 L
15614860 5 L 5 L
15634860 6 x 1 L Pakke med 6
15694850 10 L 10 L
15684850 10 L 10 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 15604860 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 352241L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    755.00 DKK
    669.20 DKK / 1 L
    Spare 85.80 DKK
    11% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-12-2026
Volumetrisk 0,0394 M Na2S2O3 (0,0394N), til bestemmelse af jodadsorptionstal i henhold til ASTM D 1510
Solstices højkvalitets titreringsprodukter dækker hele titreringsarbejdsgangen og omfatter:
  • Opløsninger til volumetrisk titrering (syrer, baser eller salte)
  • Buffere tilgængelige som koncentrater eller klar-til-brug
  • Reagenser til kompleksometri:
    • Aminopolycarboxylsyrer (EDTA/NTA-analoger)
    • Maskeringsmidler
  • Indikatorer for volumetriske og kompleksometriske titreringer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7772-98-7 , 7732-18-5
Molekylær formel Na2O3S2
Molekylvægt (g/mol) 158.10
MDL nummer MFCD00003499
InChI nøgle AKHNMLFCWUSKQB-UHFFFAOYSA-L
Synonym sodium thiosulfate, sodium thiosulphate, disodium thiosulfate, sodium thiosulfate anhydrous, hypo, sodiumthiosulfate, chlorine cure, chlorine control, declor-it, thiosulfuric acid, disodium salt
PubChem CID 24477
SMIL [Na+].[Na+].[O-]S([S-])(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium thiosulfate solution
Fysisk form Liquid
Mængde 1 L
Lineær formel Na2S2O3
FN nummer NONH for all modes of transport
IUPAC navn dinatrium;dioxido-oxo-sulfanyliden-$1^{6}-sulfan
Formel vægt 158,11 g/mol
Tæthed 1,01 g/ml ved 20 °C