Learn More
Sodium Thiosulfate Pentahydrate, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemical Name or Material | Sodium Thiosulfate Pentahydrate |
| CAS | 10102-17-7 |
| Molecular Formula | 2 Na . O3 S2 . 5 H2 O |
| Quantity | 10 g |
| Synonym | Thiosulfuric acid (H2S2O3)','sodium salt','hydrate (1:2:5), Thiosulfuric acid (H2S2O3)','disodium salt','pentahydrate (9CI), Thiosulfuric acid','disodium salt','pentahydrate (8CI), Disodium thiosulfate pentahydrate, Disodium thiosulphate pentahydrate, Hypo, Sodium thiosulfate (Na2S2O3) pentahydrate, Sodium thiosulfate pentahydrate, Sodium thiosulfate pentahydrate (Na2S2O3.5H2O) |
| InChI Formula | InChI=1S/2Na.H2O3S2.5H2O/c;;1-5(2,3)4;;;;;/h;;(H2,1,2,3,4);5*1H2/q2*+1;;;;;;/p-2 |
| SMILES | O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)[S-] |
| Molecular Weight (g/mol) | 248.18 |
| Formula Weight | 247.9612 |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?