Få mere at vide
Sodium Thiosulfate Pentahydrate, Supelco™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium Thiosulfate Pentahydrate |
| Smeltepunkt | 48°C |
| Mængde | 1 kg |
| MDL nummer | MFCD00149186 |
| Synonym | Sodium thiosulfate pentahydrate, Antichlor, Sodium thiosulfate pentahydrate |
| Molekylvægt (g/mol) | 248.18 |
| Grad | Research |
| Tæthed | 1.74 g/cm3 at 20°C |