Få mere at vide
Natriumthiosulfatpentahydrat, Puriss. pa, ACS-reagens, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur.,≥ 99,5 %, Honeywell Fluka™
Shop alle Honeywell Fluka produkter
Mængde:
500 g
1 kg
5 kg
50 kg
6 x 1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
500g
50kg
5kg
Pakke med 6
Beskrivelse
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium Thiosulfate Pentahydrate |
| Navn note | Reag. Ph. Eur. reag. ISO |
| Mængde | 500 g |
| Lineær formel | Na2S2O3 · 5H2O |
| MDL nummer | MFCD00149186 |
| FN nummer | NONH for all modes of transport |
| Formel vægt | 248.18g/mol |
| Procent renhed | ≥99.5% |
| Grad | ACS/puriss. p.a. |