Få mere at vide
Natriumthiosulfatpentahydrat, Puriss. p.a., ACS Reagens, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., ≥99,5 %, Solstice
Artikelnummer. 15673450 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
1 kg
5 kg
50 kg
6 x 1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
500g
50kg
5kg
Pakke med 6
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15673450 1 kg 1kg
15683450 500 g 500g
15603460 5 kg 5kg
15613460 6 x 1 kg Pakke med 6
15693450 50 kg 50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 15673450 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 314591KG
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    483.00 DKK
    428.37 DKK / 1kg
    Spare 54.63 DKK
    11% Slukket
 Begrænset vare
Request Bulk or Custom Format
I øjeblikket ikke tilgængelig: Vi har ingen oplysninger om, hvornår dette produkt vil være tilgængeligt.
Se alternative produkter
Puriss. pa, ACS-reagens, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur.,≥ 99,5 %
  • Ledende i branchen i over 65 år
  • Solstice leverer nu uorganiske reagenser i premium kvalitet over hele verden – med garanteret konsistens, renhed og nøjagtighed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10102-17-7
Molekylær formel H10Na2O8S2
Molekylvægt (g/mol) 248.172
InChI nøgle PODWXQQNRWNDGD-UHFFFAOYSA-L
Synonym sodium thiosulfate pentahydrate, ametox, sodium thiosulfate, pentahydrate, antichlor, tinver, disodium thiosulfate pentahydrate, unii-hx1032v43m, ccris 3952, thiosulfuric acid, disodium salt, pentahydrate, sodium hyposulfite pentahydrate
PubChem CID 61475
ChEBI CHEBI:32150
IUPAC navn dinatrium;dioxido-oxo-sulfanyliden-$l^{6}-sulfan;pentahydrat
SMIL O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=S)[O-].[Na+].[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium Thiosulfate Pentahydrate
Navn note Reag. Ph. Eur. reag. ISO
Mængde 1 kg
Lineær formel Na2S2O3 · 5H2O
MDL nummer MFCD00149186
FN nummer NONH for all modes of transport
Formel vægt 248,18 g/mol
Procent renhed ≥99.5%
Grad ACS/puriss. pa
Produktidentifikator
  • Sodium thiosulfate pentahydrate