Få mere at vide
Sodium Thiosulfate Pentahydrate, puriss., Honeywell Fluka™
Shop alle Honeywell Fluka produkter
Mængde:
500 g
2.5 kg
5 kg
4 x 5 kg
6 x 2.5 kg
Pakningsstørrelse:
2.5kg
500g
5kg
Pakke med 4
Pakke med 6
Beskrivelse
- Ledende branchen i over 65 år
- Honeywell leverer nu Fluka™ førsteklasses uorganiske reagenser på verdensplan– med sikret konsistens, renhed og nøjagtighed
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium Thiosulfate Pentahydrate |
| Navn note | Meets analytical specification of Ph. Eur.BP, USP |
| Mængde | 500 g |
| Lineær formel | Na2S2O3 · 5H2O |
| FN nummer | NONH for all modes of transport |
| Formel vægt | 248.18g/mol |
| Procent renhed | 99 to 101% |
| Grad | puriss. |