Få mere at vide
Natriumthiosulfat pentahydrat, puriss., Solstice
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15661350
Skift visning
Mængde:
500 g
2.5 kg
5 kg
4 x 5 kg
6 x 2.5 kg
Pakningsstørrelse:
2.5kg
500g
5kg
Pakke med 4
Pakke med 6
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15661350 5 kg 5kg
15651350 500 g 500g
15631350 2.5 kg 2.5kg
15671350 6 x 2.5 kg Pakke med 6
15641350 4 x 5 kg Pakke med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 15661350 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 134795KG
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1510.00 DKK
    1336.00 DKK / 5kg
    Spare 174.00 DKK
    11% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Puriss., opfylder analytiske specifikationer af BP, European Pharmacopoeia, USP , 99-101 %
  • Ledende i branchen i over 65 år
  • Solstice leverer nu uorganiske reagenser i premium kvalitet over hele verden – med garanteret konsistens, renhed og nøjagtighed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10102-17-7
Molekylær formel H10Na2O8S2
Molekylvægt (g/mol) 248.172
MDL nummer MFCD00149186
InChI nøgle PODWXQQNRWNDGD-UHFFFAOYSA-L
Synonym sodium thiosulfate pentahydrate, ametox, sodium thiosulfate, pentahydrate, antichlor, tinver, disodium thiosulfate pentahydrate, unii-hx1032v43m, ccris 3952, thiosulfuric acid, disodium salt, pentahydrate, sodium hyposulfite pentahydrate
PubChem CID 61475
ChEBI CHEBI:32150
IUPAC navn dinatrium;dioxido-oxo-sulfanyliden-$l^{6}-sulfan;pentahydrat
SMIL O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=S)[O-].[Na+].[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium Thiosulfate Pentahydrate
Navn note Opfylder den analytiske specifikation for Ph. Eur.BP, USP
Fysisk form Crystalline Solid
Mængde 5 kg
Lineær formel Na2S2O3 · 5H2O
FN nummer NONH for all modes of transport
Formel vægt 248.18
Procent renhed 99 til 101%
Grad puriss.