Få mere at vide
Sodium Thiosulfate Pentahydrate, puriss., Honeywell Fluka™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15631350 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
2.5 kg
5 kg
4 x 5 kg
6 x 2.5 kg
Pakningsstørrelse:
2.5kg
500g
5kg
Pakke med 4
Pakke med 6
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15631350 2.5 kg 2.5kg
15651350 500 g 500g
15661350 5 kg 5kg
15671350 6 x 2.5 kg Pakke med 6
15641350 4 x 5 kg Pakke med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 15631350 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 134792.5KG
Request Bulk or Custom Format
Puriss., opfylder analytiske specifikationer af BP, European Pharmacopoeia, USP , 99-101 %
  • Ledende branchen i over 65 år
  • Honeywell leverer nu Fluka™ førsteklasses uorganiske reagenser på verdensplan– med sikret konsistens, renhed og nøjagtighed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10102-17-7
Molekylær formel H10Na2O8S2
Molekylvægt (g/mol) 248.172
MDL nummer MFCD00149186
InChI nøgle PODWXQQNRWNDGD-UHFFFAOYSA-L
Synonym sodium thiosulfate pentahydrate, ametox, sodium thiosulfate, pentahydrate, antichlor, tinver, disodium thiosulfate pentahydrate, unii-hx1032v43m, ccris 3952, thiosulfuric acid, disodium salt, pentahydrate, sodium hyposulfite pentahydrate
PubChem CID 61475
ChEBI CHEBI:32150
IUPAC navn dinatrium;dioxido-oxo-sulfanyliden-$l^{6}-sulfan;pentahydrat
SMIL O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=S)[O-].[Na+].[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium Thiosulfate Pentahydrate
Navn note Meets analytical specification of Ph. Eur.BP, USP
Mængde 2.5 kg
Lineær formel Na2S2O3 · 5H2O
FN nummer NONH for all modes of transport
Formel vægt 248.18g/mol
Procent renhed 99 to 101%
Grad puriss.