Få mere at vide
Sodium Thiosulfate Pentahydrate, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10645122 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
1 kg
2 kg
3 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
2kg
3kg
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10645122 1 kg 1kg
11483723 500 g 500g
11433693 2 kg 2kg
10080350 3 kg 3kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10645122 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. S/7200/60
 Begrænset vare
På lager
Kemiske identifikatorer
CAS 10102-17-7
Molekylær formel H10Na2O8S2
Molekylvægt (g/mol) 248.172
MDL nummer 149186
InChI nøgle PODWXQQNRWNDGD-UHFFFAOYSA-L
Synonym sodium thiosulfate pentahydrate, ametox, sodium thiosulfate, pentahydrate, antichlor, tinver, disodium thiosulfate pentahydrate, unii-hx1032v43m, ccris 3952, thiosulfuric acid, disodium salt, pentahydrate, sodium hyposulfite pentahydrate
PubChem CID 61475
ChEBI CHEBI:32150
IUPAC navn dinatrium;dioxido-oxo-sulfanyliden-$l^{6}-sulfan;pentahydrat
SMIL O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=S)[O-].[Na+].[Na+]
Tekniske data
Smeltepunkt 48,5 °C
Farve Hvid
pH 6.0 til 8.4
Fysisk form Fast stof
Mængde 1 kg
Formel vægt 248,18 g/mol
Emballage Plast pulver krukke