Få mere at vide
Sodium Thiosulfate Pentahydrate, certificeret AR til analyse, Fisher Chemical™
Artikelnummer. p-7073570 Shop alle Fisher Chemical produkter
Mængde:
500 g
1 kg
3 kg
5 kg
Emballage:
Plast pulver krukke
Plastfad
Pakningsstørrelse:
1kg
3kg
500g
5kg
Artikelnummer. 10294250
Brand: Fisher Chemical S/7240/53
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
H10Na2O8S2, CAS-nummer-10102-17-7, ametox, antichlor, ccris 3952, dinatriumthiosulfatpentahydrat, natriumhyposulfitpentahydrat, natriumthiosulfatpentahydrat, natriumthiosulfat, pentahydrat, thiosulfuric acid, tinverta, dinatriumsalt, tinverta, dinatriumsalt unii-hx1032v43m, 500g, CHEBI:32150, hvid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10102-17-7
Molekylær formel H10Na2O8S2
Molekylvægt (g/mol) 248.172
MDL nummer 149186
InChI nøgle PODWXQQNRWNDGD-UHFFFAOYSA-L
Synonym sodium thiosulfate pentahydrate, ametox, sodium thiosulfate, pentahydrate, antichlor, tinver, disodium thiosulfate pentahydrate, unii-hx1032v43m, ccris 3952, thiosulfuric acid, disodium salt, pentahydrate, sodium hyposulfite pentahydrate
PubChem CID 61475
ChEBI CHEBI:32150
IUPAC navn dinatrium;dioxido-oxo-sulfanyliden-$l^{6}-sulfan;pentahydrat
SMIL O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=S)[O-].[Na+].[Na+]
Tekniske data
Smeltepunkt 48.5°C
Farve Hvid
pH 6.0 to 8.4
Fysisk form Fast stof
Mængde 500 g
Formel vægt 248.18g/mol
Emballage Plast pulver krukke