Få mere at vide
Sodium Thiosulfate Pentahydrate, certificeret AR til analyse, Fisher Chemical™
Shop alle Fisher Chemical produkterBeskrivelse
H10Na2O8S2, CAS-nummer-10102-17-7, ametox, antichlor, ccris 3952, dinatriumthiosulfatpentahydrat, natriumhyposulfitpentahydrat, natriumthiosulfatpentahydrat, natriumthiosulfat, pentahydrat, thiosulfuric acid, tinverta, dinatriumsalt, tinverta, dinatriumsalt unii-hx1032v43m, 500g, CHEBI:32150, hvid
Tekniske data
Tekniske data
| Smeltepunkt | 48,5 °C |
| Farve | Hvid |
| pH | 6.0 til 8.4 |
| Fysisk form | Fast stof |
| Mængde | 1 kg |
| Formel vægt | 248,18 g/mol |
| Emballage | Plast pulver krukke |