Få mere at vide
Natriumthiosulfatpentahydrat, ACS, 99,5-101,0 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-4407947
Mængde:
500 g
2 kg
Pakningsstørrelse:
2kg
500g
Artikelnummer. 11372468
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 014518.36
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
Maksimalt niveau af urenheder: Uopløseligt stof 0,005%, pH i en 5% opløsning 6,0-8,4 ved 25° , Nitrogenforbindelser (som N) 0,002 %, Sulfat og sulfit (som SO 4 ) 0,1 %, Sulfid PT (grænse omkring 1 ppm)
Natriumthiosulfatpentahydrat bruges som analytisk reagens i laboratorier. Det bruges i fotografisk behandling og i guldudvinding. Dets alkylerede derivater, S-alkylthiosulfonater, er kendt som Bunte-salte. Det er involveret i fremstillingen af thioglycolsyre. Desuden bruges det til at afklorere postevand, til at fjerne frit brom fra opløsninger og til at kontrollere pH af blegeopløsninger med væskeindikatorer. Andre anvendelser omfatter garvning af læder; som en aktiv komponent i håndvarmere og kemiske varmepuder og som et anionisk overfladeaktivt stof til hjælp i spredningen af farmaceutiske præparater.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10102-17-7
Molekylær formel H10Na2O8S2
Molekylvægt (g/mol) 248.172
MDL nummer MFCD00149186
InChI nøgle PODWXQQNRWNDGD-UHFFFAOYSA-L
Synonym sodium thiosulfate pentahydrate, ametox, sodium thiosulfate, pentahydrate, antichlor, tinver, disodium thiosulfate pentahydrate, unii-hx1032v43m, ccris 3952, thiosulfuric acid, disodium salt, pentahydrate, sodium hyposulfite pentahydrate
PubChem CID 61475
ChEBI CHEBI:32150
IUPAC navn dinatrium;dioxido-oxo-sulfanyliden-$l^{6}-sulfan;pentahydrat
SMIL O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=S)[O-].[Na+].[Na+]
Tekniske data
Kogepunkt 100°C-5H{2}O
Kemisk navn eller materiale Sodium thiosulfate pentahydrate
Smeltepunkt 48°C
Navn note For ACS analysis
Farve Farveløs
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 500 g
Analyseprocentområde 99.5-101.0%
Opløselighedsinformation Soluble in water and ammonia. Insoluble in alcohol and organic solvents.
Formel vægt 248.17 (158.10 Anhydrous)
Grad ACS
Lugt Odorless
Udseende Colorless crystalline
Tæthed 1.69 g/cm3