Få mere at vide
Natriumthiosulfatpentahydrat, ACS, 99,5-101,0%
Artikelnummer. 11372468
Skift visning
Mængde:
500 g
2 kg
Pakningsstørrelse:
2kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11372468 500 g 500g
11382468 2 kg 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11372468 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 014518.36
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Maksimalt niveau af urenheder: Uopløseligt stof 0,005 %, pH i en 5 % opløsning 6,0-8,4 ved 25°, kvælstofforbindelser (som N) 0,002 %, sulfat og sulfit (som SO4) 0,1 %, Sulfid P.T. (grænse omkring 1ppm) | CAS: 10102-17-7 | H10Na2O8S2 | 248,172 g/mol
Natriumthiosulfatpentahydrat bruges som analytisk reagens i laboratorier. Det bruges i fotografisk behandling og i guldudvinding. Dets alkylerede derivater, S-alkylthiosulfonater, er kendt som Bunte-salte. Det er involveret i fremstillingen af thioglycolsyre. Desuden bruges det til at afklorere postevand, til at fjerne frit brom fra opløsninger og til at kontrollere pH af blegeopløsninger med væskeindikatorer. Andre anvendelser omfatter garvning af læder; som en aktiv komponent i håndvarmere og kemiske varmepuder og som et anionisk overfladeaktivt stof til hjælp i spredningen af farmaceutiske præparater.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10102-17-7
Molekylær formel H10Na2O8S2
Molekylvægt (g/mol) 248.172
MDL nummer MFCD00149186
InChI nøgle PODWXQQNRWNDGD-UHFFFAOYSA-L
Synonym sodium thiosulfate pentahydrate, ametox, sodium thiosulfate, pentahydrate, antichlor, tinver, disodium thiosulfate pentahydrate, unii-hx1032v43m, ccris 3952, thiosulfuric acid, disodium salt, pentahydrate, sodium hyposulfite pentahydrate
PubChem CID 61475
ChEBI CHEBI:32150
IUPAC navn dinatrium;dioxido-oxo-sulfanyliden-$l^{6}-sulfan;pentahydrat
SMIL O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=S)[O-].[Na+].[Na+]
Tekniske data
Kogepunkt 100 °C-5H{2}O
Kemisk navn eller materiale Sodium thiosulfate pentahydrate
Smeltepunkt 48 °C
Navn note Til ACS-analyse
Farve Farveløs
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 500 g
Analyseprocentområde 99.5-101.0%
Opløselighedsinformation Opløselig i vand og ammoniak. Uopløseligt i alkohol og organiske opløsningsmidler.
Formel vægt 248,17 (158,10 Vandfri)
Procent renhed ≥99.5%
Grad ACS
Lugt Lugtfri
Udseende Farveløs krystallinsk
Tæthed 1,69 g/cm3