Få mere at vide
Sodium thiosulfate pentahydrate, 99+%
Artikelnummer. p-7023900
Mængde:
10,000 g
2500 g
500 g
Pakningsstørrelse:
10000g
2500g
Artikelnummer. 11499026
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A17914.36
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 10102-17-7 | H10Na2O8S2 | 248.172 g/mol
Natriumthiosulfatpentahydrat bruges som analytisk reagens i laboratorier. Det bruges i fotografisk behandling og i guldudvinding. Dets alkylerede derivat S-alkylthiosulfonater kaldes Bunte-salte. Det er involveret i fremstillingen af thioglycolsyre. Desuden bruges det til at deklorere postevand, til at fjerne frit brom fra opløsning og til at kontrollere pH i blegeopløsninger med væskeindikatorer. Andre anvendte omfatter garvning af læder, som en aktiv komponent i håndvarmere, i kemiske varmepuder og som et anionisk overfladeaktivt middel for at hjælpe med at sprede farmaceutiske præparater.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Natriumthiosulfatpentahydrat bruges som analytisk reagens i laboratorier. Det bruges i fotografisk behandling og i guldudvinding. Dets alkylerede derivat S-alkylthiosulfonater kaldes Bunte-salte. Det er involveret i fremstillingen af thioglycolsyre. Desuden bruges det til at deklorere postevand, til at fjerne frit brom fra opløsning og til at kontrollere pH i blegeopløsninger med væskeindikatorer. Andre anvendte omfatter garvning af læder, som en aktiv komponent i håndvarmere, i kemiske varmepuder og som et anionisk overfladeaktivt middel for at hjælpe med at sprede farmaceutiske præparater.
Opløselighed
Opløseligt i vand. Uopløseligt i alkohol.
Noter
Inkompatibel med natriumnitrat, syrer, stærke oxidationsmidler, iodider, sølvsalte, kviksølvsalte og bly.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10102-17-7
Molekylær formel H10Na2O8S2
Molekylvægt (g/mol) 248.172
MDL nummer MFCD00149186
InChI nøgle PODWXQQNRWNDGD-UHFFFAOYSA-L
Synonym sodium thiosulfate pentahydrate, ametox, sodium thiosulfate, pentahydrate, antichlor, tinver, disodium thiosulfate pentahydrate, unii-hx1032v43m, ccris 3952, thiosulfuric acid, disodium salt, pentahydrate, sodium hyposulfite pentahydrate
PubChem CID 61475
ChEBI CHEBI:32150
IUPAC navn dinatrium;dioxido-oxo-sulfanyliden-$l^{6}-sulfan;pentahydrat
SMIL O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=S)[O-].[Na+].[Na+]
Tekniske data
Kogepunkt 100°C (in -5H2O)
Kemisk navn eller materiale Sodium thiosulfate pentahydrate
Smeltepunkt 48°C
pH 6.5 to 8.0
Mængde 500 g
Lineær formel Na2S2O3·5H2O
Merck Index 14,8694
Opløselighedsinformation Soluble in water. Insoluble in alcohol.
Formel vægt 248.17 (158.10 Anhydrous)
Procent renhed ≥99%
Lugt Odorless
Tæthed 1.69