Få mere at vide
Natriumthiosulfatpentahydrat, 99+%
Artikelnummer. 11409036
Skift visning
Mængde:
10,000 g
2500 g
500 g
Pakningsstørrelse:
10000g
2500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11409036 2500 g 2500g
11499026 500 g -
11419036 10,000 g 10000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11409036 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A17914.0E
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 10102-17-7 ∣ H10Na2O8S2 ∣ 248,172 g/mol
Natriumthiosulfatpentahydrat anvendes som analytisk reagens i laboratorier. Det anvendes i fotografisk behandling og til guldudvinding. Dets alkylerede derivat S-alkylthiosulfonater kaldes Bunte-salte. Det er involveret i fremstillingen af thioglykolsyre. Derudover bruges det til at dechlorere postevand, til at fjerne frit brom fra opløsningen og til at kontrollere pH-værdien i blegemiddelopløsninger med væskeindikatorer. Andre anvendelser inkluderer garvning af læder, som en aktiv komponent i håndvarmere, i kemiske varmepuder og som et anionisk overfladeaktivt stof til at hjælpe spredningen af farmaceutiske præparater.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Applikationer
Natriumthiosulfatpentahydrat anvendes som analytisk reagens i laboratorier. Det anvendes i fotografisk behandling og til guldudvinding. Dets alkylerede derivat S-alkylthiosulfonater kaldes Bunte-salte. Det er involveret i fremstillingen af thioglykolsyre. Derudover bruges det til at dechlorere postevand, til at fjerne frit brom fra opløsningen og til at kontrollere pH-værdien i blegemiddelopløsninger med væskeindikatorer. Andre anvendelser inkluderer garvning af læder, som en aktiv komponent i håndvarmere, i kemiske varmepuder og som et anionisk overfladeaktivt stof til at hjælpe spredningen af farmaceutiske præparater.
Opløselighed
Opløseligt i vand. Uopløseligt i alkohol.
Bemærk
Inkompatibel med natriumnitrat, syrer, stærke oxidationsmidler, jodid, sølvsalte, kviksølvsalte og bly.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10102-17-7
Molekylær formel H10Na2O8S2
Molekylvægt (g/mol) 248.172
MDL nummer MFCD00149186
InChI nøgle PODWXQQNRWNDGD-UHFFFAOYSA-L
Synonym sodium thiosulfate pentahydrate, ametox, sodium thiosulfate, pentahydrate, antichlor, tinver, disodium thiosulfate pentahydrate, unii-hx1032v43m, ccris 3952, thiosulfuric acid, disodium salt, pentahydrate, sodium hyposulfite pentahydrate
PubChem CID 61475
ChEBI CHEBI:32150
IUPAC navn dinatrium;dioxido-oxo-sulfanyliden-$l^{6}-sulfan;pentahydrat
SMIL O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=S)[O-].[Na+].[Na+]
Tekniske data
Kogepunkt 100 °C (i -5H2O)
Kemisk navn eller materiale Sodium thiosulfate pentahydrate
Smeltepunkt 48 °C
pH 6,5 til 8,0
Fysisk form Krystallinsk pulver og/eller krystaller
Mængde 2500 g
Lugt Lugtfri
Tæthed 1.69
Lineær formel Na2S2O3·5H2O
Merck Index 14,8694
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand. Uopløseligt i alkohol.
Formel vægt 248,17 (158,10 Vandfri)
Procent renhed ≥99%
Grad Ubedømt