Få mere at vide
Sodium thiosulfate pentahydrate, 99+%, extra pure
Artikelnummer. 10003573 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 kg
2.5 kg
25 kg
Emballage:
Fiber tromle
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
2.5kg
25kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10003573 25 kg Fiber tromle 25kg
10724071 1 kg Plastflaske 1kg
10604982 2.5 kg Plastflaske 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10003573 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 123370250
Request Bulk or Custom Format
Edge
CAS: 10102-17-7 | Na2O3S2·5H2O | 248.18 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Reduktionsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10102-17-7
Molekylær formel Na2O3S2·5H2O
Molekylvægt (g/mol) 248.18
MDL nummer MFCD00149186
InChI nøgle PODWXQQNRWNDGD-UHFFFAOYSA-L
Synonym sodium thiosulfate pentahydrate, ametox, sodium thiosulfate, pentahydrate, antichlor, tinver, disodium thiosulfate pentahydrate, unii-hx1032v43m, ccris 3952, thiosulfuric acid, disodium salt, pentahydrate, sodium hyposulfite pentahydrate
PubChem CID 61475
ChEBI CHEBI:32150
IUPAC navn dinatrium;dioxido-oxo-sulfanyliden-$l^{6}-sulfan;pentahydrat
SMIL O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=S)[O-].[Na+].[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium thiosulfate pentahydrate
Smeltepunkt 48.5°C
Farve Farveløs til hvid
pH 6 to 8.4 (10% soln. at 20°C)
Fysisk form Krystaller
Mængde 25 kg
Analyseprocentområde 99.0 to 101% (Iodimetry)
Lineær formel Na2S2O3·5H2O
Merck Index 15, 8821
Opløselighedsinformation Solubility in water: 680g/L (20°C). Other solubilities: practically insoluble in alcohol,soluble in turpentine
Formel vægt 248.18
Procent renhed ≥99%
Grad Ekstra ren
Emballage Fiber tromle
Specifik vægtfylde 1.72
Tæthed 1.7200g/mL