Få mere at vide
Sodium thiosulfate pentahydrate, 99.5%, for analysis
Artikelnummer. p-3735160 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
1 kg
2.5 kg
10 kg
Emballage:
Plast tromle
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
10kg
1kg
2.5kg
Artikelnummer. 10696052
Brand: Thermo Scientific Acros 202850010
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Reduktionsreagens
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Reduktionsreagens til analyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10102-17-7
Molekylær formel Na2O3S2·5H2O
Molekylvægt (g/mol) 248.18
MDL nummer MFCD00149186
InChI nøgle PODWXQQNRWNDGD-UHFFFAOYSA-L
Synonym sodium thiosulfate pentahydrate, ametox, sodium thiosulfate, pentahydrate, antichlor, tinver, disodium thiosulfate pentahydrate, unii-hx1032v43m, ccris 3952, thiosulfuric acid, disodium salt, pentahydrate, sodium hyposulfite pentahydrate
PubChem CID 61475
ChEBI CHEBI:32150
IUPAC navn dinatrium;dioxido-oxo-sulfanyliden-$l^{6}-sulfan;pentahydrat
SMIL O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=S)[O-].[Na+].[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium thiosulfate pentahydrate
Smeltepunkt 48.5°C
Farve Hvid
pH 6 to 8.4 (5% soln. at 25°C)
Fysisk form Krystaller
Mængde 1 kg
Analyseprocentområde 99.5 to 101% (Iodimetry)
Lineær formel Na2S2O3·5H2O
Merck Index 15, 8821
Opløselighedsinformation Solubility in water: 680g/L (20°C). Other solubilities: practically insoluble in alcohol,soluble in turpentine
Formel vægt 248.18
Procent renhed 99.5%
Grad Analyser
Emballage Plastflaske
Specifik vægtfylde 1.72
Oplysninger om nedbrydning >45°C
Tæthed 1.7200g/mL