Få mere at vide
Natriumthiosulfatpentahydrat, 99,5 %, til analyse
Artikelnummer. 10696052 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 kg
2.5 kg
10 kg
Emballage:
Plast tromle
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
10kg
1kg
2.5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10696052 1 kg Plastflaske 1kg
10153930 2.5 kg Plastflaske 2.5kg
10135163 10 kg Plast tromle 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10696052 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 202850010
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-10-2026
Læg i indkøbskurv
Edge
Reduktionsreagens | CAS: 10102-17-7 | Na2O3S2·5H2O | 248,18 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Reduktionsreagens til analyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10102-17-7
Molekylær formel Na2O3S2·5H2O
Molekylvægt (g/mol) 248.18
MDL nummer MFCD00149186
InChI nøgle PODWXQQNRWNDGD-UHFFFAOYSA-L
Synonym sodium thiosulfate pentahydrate, ametox, sodium thiosulfate, pentahydrate, antichlor, tinver, disodium thiosulfate pentahydrate, unii-hx1032v43m, ccris 3952, thiosulfuric acid, disodium salt, pentahydrate, sodium hyposulfite pentahydrate
PubChem CID 61475
ChEBI CHEBI:32150
IUPAC navn dinatrium;dioxido-oxo-sulfanyliden-$l^{6}-sulfan;pentahydrat
SMIL O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=S)[O-].[Na+].[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium thiosulfate pentahydrate
Smeltepunkt 48,5 °C
Farve Hvid
pH 6 til 8,4 (5% sol ved 25 °C)
Fysisk form Krystaller
Mængde 1 kg
Analyseprocentområde 99,5 til 101% (jodimetri)
Lineær formel Na2S2O3·5H2O
Merck Index 15, 8821
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 680 g/L (20 °C). Andre opløseligheder: praktisk talt uopløselig i alkohol, opløselig i terpentin
Formel vægt 248.18
Procent renhed 99.5%
Grad Analyser
Emballage Plastflaske
Specifik vægtfylde 1.72
Oplysninger om nedbrydning >45 °C
Tæthed 1.7200g/mL