Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium thiosulfate pentahydrate |
| Smeltepunkt | 48,5 °C |
| Farve | Hvid |
| pH | 6 til 8,4 (5% sol ved 25 °C) |
| Fysisk form | Krystaller |
| Mængde | 2.5 kg |
| Emballage | Plastflaske |
| Specifik vægtfylde | 1.72 |
| Analyseprocentområde | 99,5 til 101% (jodimetri) |
| Oplysninger om nedbrydning | >45 °C |
| Vis mere |