Få mere at vide
Sodium Thiosulfate, NISTstandard Solution 0.01N, for Volumetric Analysis, Fisher Chemical
Shop alle Fisher Chemical produkter
Mængde:
2.5 L
Emballage:
Amber glass bottle
Pakningsstørrelse:
2.5 L
Beskrivelse
2.5L, Amber glass bottle
Tekniske data
Tekniske data
| CAS | 10102-17-7 |
| Fysisk form | Liquid |
| Mængde | 2.5 L |
| Molekylær formel | H10Na2O8S2 |
| MDL nummer | 149186 |
| Synonym | sodium thiosulfate pentahydrate, ametox, sodium thiosulfate, pentahydrate, antichlor, tinver, disodium thiosulfate pentahydrate, unii-hx1032v43m, ccris 3952, thiosulfuric acid, disodium salt, pentahydrate, sodium hyposulfite pentahydrate |
| InChI nøgle | PODWXQQNRWNDGD-UHFFFAOYSA-L |
| SMIL | O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=S)[O-].[Na+].[Na+] |
| IUPAC navn | disodium;dioxido-oxo-sulfanylidene-$l^{6}-sulfane;pentahydrate |
| Molekylvægt (g/mol) | 248.172 |
| Vis mere |