missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Sodium Thiosulfate Hydrate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium Thiosulfate hydrate |
| CAS | 128114-51-2 |
| Molekylær formel | 2Na . O3 S2 . x(H2 O) |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | Thiosulfuric Acid (H2S2O3) Disodium Salt Hydrate, Thiosulfuric Acid Disodium Salt Hydrate, Disodium Thiosulfate Hydrate, Disodium Thiosulphate Hydrate, Hypo Sodium Thiosulfate (Na2S2O3) Hydrate |
| InChI formel | InChI=1S/2Na.H2O3S2.H2O/c;;1-5(2,3)4;/h;;(H2,1,2,3,4);1H2/q2*+1;;/p-2 |
| SMIL | O.[Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=S)[O-] |
| IUPAC navn | disodium;dioxido-oxo-thioxo-$l^{6}-sulfane;hydrate |
| Molekylvægt (g/mol) | 176.13 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?