Få mere at vide
Sodium Thiosulfate, Honeywell
Shop alle Honeywell Research Chemicals produkter
Mængde:
250 g
1 kg
2.5 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
2.5kg
250g
Beskrivelse
- ≥95% for general laboratory use.
Tekniske data
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Sodium Thiosulfate |
| Mængde | 250 g |
| Lineær formel | Na2S2O3 |
| FN nummer | NONH for all modes of transport |
| IUPAC navn | disodium;dioxido-oxo-sulfanylidene-$l^{6}-sulfane |
| Formel vægt | 158.11g/mol |
| Procent renhed | 99% |
| Grad | ReagentPlus |