Få mere at vide
Sodium Thiosulfate, Honeywell
Artikelnummer. 15652050 Shop alle Honeywell Research Chemicals produkter
Mængde:
250 g
1 kg
2.5 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
2.5kg
250g
Artikelnummer. 15652050
Brand: Honeywell Research Chemicals 217263250G
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Reagent Grade, 99%
  • ≥95% for general laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7772-98-7
Molekylær formel Na2O3S2
Molekylvægt (g/mol) 158.10
MDL nummer MFCD00003499
InChI nøgle AKHNMLFCWUSKQB-UHFFFAOYSA-L
Synonym sodium thiosulfate, sodium thiosulphate, disodium thiosulfate, sodium thiosulfate anhydrous, hypo, sodiumthiosulfate, chlorine cure, chlorine control, declor-it, thiosulfuric acid, disodium salt
PubChem CID 24477
SMIL [Na+].[Na+].[O-]S([S-])(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium Thiosulfate
Mængde 250 g
Lineær formel Na2S2O3
FN nummer NONH for all modes of transport
IUPAC navn disodium;dioxido-oxo-sulfanylidene-$l^{6}-sulfane
Formel vægt 158.11g/mol
Procent renhed 99%
Grad ReagentPlus