Få mere at vide
Natriumthiosulfatkoncentrat, for 1L standardopløsning, 0,1 M Na2S2O3 (0,1N), Solstice
Artikelnummer. 15655240
Skift visning
Mængde:
1 Pc.
6 x 1 Ea.
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 6
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15655240 6 x 1 Ea. Pakke med 6
15645240 1 Pc. Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15655240 Leverandør Fluka Leverandørnr. 382006X1EA
 Begrænset vare
På lager
for 1L standardløsning, 0,1 M Na2S2O3 (0,1N)
  • Ledende i branchen i over 65 år
  • Solstice leverer nu uorganiske reagenser i premium kvalitet over hele verden – med garanteret konsistens, renhed og nøjagtighed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10102-17-7 , 6132-02-1 , 7732-18-5
MDL nummer MFCD00003499
ChEBI CHEBI:32150
Tekniske data
Kogepunkt 100 °C
Kemisk navn eller materiale Sodium thiosulfate concentrate
Navn note For 1L standardopløsning, 0,1 M Na2S2O3 (0,1N)
CAS min % ≥20.0000%
CAS Max % ≤40.0000%, ≤0.1000%, ≤59.9000%
Fysisk form Koncentrere
Mængde 6 x 1 Ea.
Molekylær formel H10Na2O8S2
Lineær formel Na2S2O3
FN nummer NONH for all modes of transport
Synonym sodium thiosulfate pentahydrate, ametox, sodium thiosulfate, pentahydrate, antichlor, tinver, disodium thiosulfate pentahydrate, unii-hx1032v43m, ccris 3952, thiosulfuric acid, disodium salt, pentahydrate, sodium hyposulfite pentahydrate
InChI nøgle PODWXQQNRWNDGD-UHFFFAOYSA-L
SMIL O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=S)[O-].[Na+].[Na+]
IUPAC navn dinatrium;dioxido-oxo-sulfanyliden-$l^{6}-sulfan;pentahydrat
Molekylvægt (g/mol) 248.172
PubChem CID 61475
Formel vægt 158.11
Emballage Ampul