Få mere at vide
Natriumthiosulfatkoncentrat, Til 1L standardopløsning, 0,1 M Na2S2O3 (0,1N), Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15645240 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Mængde:
1 Pc.
6 x 1 Ea.
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 6
Artikelnummer. 15645240
Brand: Honeywell-Fluka 382001EA
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
for 1 L standardopløsning, 0,1 M Na2S2O3 (0,1 N)
  • Ledende branchen i over 65 år
  • Honeywell leverer nu Fluka™ førsteklasses uorganiske reagenser på verdensplan– med sikret konsistens, renhed og nøjagtighed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10102-17-7, 6132-02-1, 7732-18-5
MDL nummer MFCD00003499
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium thiosulfate concentrate
Mængde 1 Pc.
Molekylær formel Na2O3S2
Lineær formel Na2S2O3
FN nummer NONH for all modes of transport
Synonym sodium thiosulfate, sodium thiosulphate, disodium thiosulfate, sodium thiosulfate anhydrous, hypo, sodiumthiosulfate, chlorine cure, chlorine control, declor-it, thiosulfuric acid, disodium salt
InChI nøgle AKHNMLFCWUSKQB-UHFFFAOYSA-L
SMIL [Na+].[Na+].[O-]S([S-])(=O)=O
IUPAC navn dinatrium;dioxido-oxo-sulfanyliden-$1^{6}-sulfan
Molekylvægt (g/mol) 158.10
PubChem CID 24477
Formel vægt 158.11g/mol
Emballage Ampul