Få mere at vide
Natriumthiosulfatkoncentrat, til 1L standardopløsning, 0,01 M Na2S2O3 (0,01N), Solstice
Artikelnummer. 15625260
Skift visning
Mængde:
1 Pc.
6 x 1 Ea.
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 6
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15625260 6 x 1 Ea. Pakke med 6
15615260 1 Pc. Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15625260 Leverandør Fluka Leverandørnr. 382436X1EA
 Begrænset vare
Request Bulk or Custom Format
I øjeblikket ikke tilgængelig: Vi har ingen oplysninger om, hvornår dette produkt vil være tilgængeligt.
Se alternative produkter
for 1L standardløsning, 0,01 M Na2S2O3 (0,01N)
  • Ledende i branchen i over 65 år
  • Solstice leverer nu uorganiske reagenser i premium kvalitet over hele verden – med garanteret konsistens, renhed og nøjagtighed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7772-98-7 , 7732-18-5
Molekylær formel Na2O3S2
Molekylvægt (g/mol) 158.10
MDL nummer MFCD00003499
InChI nøgle AKHNMLFCWUSKQB-UHFFFAOYSA-L
Synonym sodium thiosulfate, sodium thiosulphate, disodium thiosulfate, sodium thiosulfate anhydrous, hypo, sodiumthiosulfate, chlorine cure, chlorine control, declor-it, thiosulfuric acid, disodium salt
PubChem CID 24477
IUPAC navn dinatrium;dioxido-oxo-sulfanyliden-$1^{6}-sulfan
SMIL [Na+].[Na+].[O-]S([S-])(=O)=O
Tekniske data
Kogepunkt 100 °C
Kemisk navn eller materiale Sodium thiosulfate concentrate
Navn note For 1L standardopløsning, 0,01 M Na2S2O3 (0,01N)
CAS min % ≥90.0000%
CAS Max % ≤100.0000%, ≤5.0000%
Fysisk form Koncentrere
Mængde 6 x 1 Ea.
Lineær formel Na2S2O3
FN nummer NONH for all modes of transport
Formel vægt 158.11
Emballage Ampul
Tæthed 1.0 g/cm3