Få mere at vide
Natriumthiosulfatkoncentrat, til 1L standardopløsning, 0,01 M Na2S2O3 (0,01N), Solstice
Beskrivelse
- Ledende i branchen i over 65 år
- Solstice leverer nu uorganiske reagenser i premium kvalitet over hele verden – med garanteret konsistens, renhed og nøjagtighed
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium thiosulfate concentrate |
| Mængde | 1 Pc. |
| Lineær formel | Na2S2O3 |
| FN nummer | NONH for all modes of transport |
| Formel vægt | 158,11 g/mol |
| Emballage | Ampul |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Sodium thiosulfate concentrate