Få mere at vide
Natriumthiosulfat, vandfri 98+%
Artikelnummer. 11428267
Skift visning
Mængde:
500 g
2500 g
Pakningsstørrelse:
2500g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11428267 500 g 500g
11438267 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11428267 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A17629.36
 Begrænset vare
På lager
CAS: 7772-98-7 ∣ Na2O3S2 ∣ 158,10 g/mol
Natriumthiosulfat bruges i volumetrisk analyse til at estimere koncentrationen af visse forbindelser i opløsning (brintoverilte) samt klorindhold i blegepulver og vand. Det bruges til at fremstille S-alkylthiosulfonater. Desuden bruges det til garvning af læder og til fotografisk behandling. Det bruges som en modgift mod cyanidforgiftning og fungerer som et sikkert bortskaffelsesmedium i kemilaboratorier, når man arbejder med brom, jod og andre stærke oxidationsmidler. Det er en vigtig komponent i håndvarmere og varmepuder.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
Natriumthiosulfat anvendes i volumetrisk analyse til at estimere koncentrationen af visse forbindelser i opløsning (brintoverilte) samt klorindholdet i blegepulver og vand. Det bruges til at fremstille S-alkylthiosulfonater. Derudover anvendes det til garvning af læder og til fotografisk behandling. Det bruges som modgift mod cyanidforgiftning og fungerer som et sikkert bortskaffelsesmedium i kemilaboratorier, når man arbejder med brom, jod og andre stærke oxidatorer. Det er en vigtig komponent i håndvarmere og varmepuder.
Opløselighed
Opløseligt i vand. Uopløseligt i alkohol.
Bemærk
Hygroskopisk. Uforenelig med stærke syrer, stærke oxiderende midler, jod og kviksølv.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7772-98-7
Molekylær formel Na2O3S2
Molekylvægt (g/mol) 158.10
MDL nummer MFCD00003499
InChI nøgle AKHNMLFCWUSKQB-UHFFFAOYSA-L
Synonym sodium thiosulfate, sodium thiosulphate, disodium thiosulfate, sodium thiosulfate anhydrous, hypo, sodiumthiosulfate, chlorine cure, chlorine control, declor-it, thiosulfuric acid, disodium salt
PubChem CID 24477
IUPAC navn dinatrium;dioxido-oxo-sulfanyliden-$1^{6}-sulfan
SMIL [Na+].[Na+].[O-]S([S-])(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium thiosulfate
Navn note Vandfri
Fysisk form Krystallinsk pulver og/eller krystaller
Mængde 500 g
Lugt Lugtfri
Følsomhed Hygroskopisk
Tæthed 1.667
Lineær formel Na2S2O3
Merck Index 14,8694
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand. Uopløseligt i alkohol.
Formel vægt 158.1
Procent renhed 99%
Grad Ubedømt