Få mere at vide
Natriumthiosulfat, akkulut standard volumetrisk opløsning, endelig koncentration 0,1N
Artikelnummer. 11379329
Skift visning
Mængde:
1 U
6 U
Pakningsstørrelse:
1 enhed
6 enheder
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11379329 6 U 6 enheder
11369329 1 U 1 enhed
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11379329 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 088628.LS
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-11-2026
CAS: 7772-98-7 | Na2O3S2 | 158,10 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7772-98-7
Molekylær formel Na2O3S2
Molekylvægt (g/mol) 158.10
MDL nummer MFCD00003499
InChI nøgle AKHNMLFCWUSKQB-UHFFFAOYSA-L
Synonym sodium thiosulfate, sodium thiosulphate, disodium thiosulfate, sodium thiosulfate anhydrous, hypo, sodiumthiosulfate, chlorine cure, chlorine control, declor-it, thiosulfuric acid, disodium salt
PubChem CID 24477
SMIL [Na+].[Na+].[O-]S([S-])(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium thiosulfate Acculute Standard Volumetric Solution
Navn note Endelig koncentration 0,1N
Lineær formel Na2S2O3
IUPAC navn dinatriumsulfanidsulfonat
Formel vægt 158.1
Mængde 6 U
Fysisk form Væske