Få mere at vide
Natriumthiosulfat, 99%, til analyse, vandfri, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7077347 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
250 g
1 kg
5 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
5kg
Artikelnummer. 15213406
Brand: Thermo Scientific Acros 450622500
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7772-98-7 | Na2O3S2 | 158.10 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7772-98-7
Molekylær formel Na2O3S2
Molekylvægt (g/mol) 158.10
MDL nummer MFCD00003499
InChI nøgle AKHNMLFCWUSKQB-UHFFFAOYSA-L
Synonym sodium thiosulfate, sodium thiosulphate, disodium thiosulfate, sodium thiosulfate anhydrous, hypo, sodiumthiosulfate, chlorine cure, chlorine control, declor-it, thiosulfuric acid, disodium salt
PubChem CID 24477
SMIL [Na+].[Na+].[O-]S([S-])(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium thiosulfate
Smeltepunkt 48.0°C
pH 6.0 to 8.4 (5% aq. soln.)
Mængde 250 g
Analyseprocentområde 98.5% min. (Iodimetry)
Lineær formel Na2S2O3
Merck Index 15,8821
Opløselighedsinformation Solubility in water: 700g/L (20°C). Other solubilities: practically insoluble in alcohol
IUPAC navn dinatrium;dioxido-oxo-sulfanyliden-$1^{6}-sulfan
Formel vægt 158.1
Procent renhed 99%
Grad Analyser
Tab ved tørring 1% max. (105°C)