Få mere at vide
Natriumthiosulfat, 99%, til analyse, vandfri
Artikelnummer. 15271906 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 g
1 kg
5 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15271906 1 kg 1kg
15213406 250 g 250g
15219656 5 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15271906 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 450620010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    368.66 DKK
    332.65 DKK / 1kg
    Spare 36.01 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 7772-98-7 | Na2O3S2 | 158,10 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7772-98-7
Molekylær formel Na2O3S2
Molekylvægt (g/mol) 158.10
MDL nummer MFCD00003499
InChI nøgle AKHNMLFCWUSKQB-UHFFFAOYSA-L
Synonym sodium thiosulfate, sodium thiosulphate, disodium thiosulfate, sodium thiosulfate anhydrous, hypo, sodiumthiosulfate, chlorine cure, chlorine control, declor-it, thiosulfuric acid, disodium salt
PubChem CID 24477
SMIL [Na+].[Na+].[O-]S([S-])(=O)=O
Spezifikation
Kemisk navn eller materiale Sodium thiosulfate
Smeltepunkt 48,0 °C
pH 6,0 til 8,4 (5 % vandig opløsning)
Fysisk form Crystalline Powder
Mængde 1 kg
Analyseprocentområde 98,5% min. (Jodimetri)
Lineær formel Na2S2O3
Merck Index 15,8821
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 700 g/L (20 °C). Andre opløseligheder: praktisk talt uopløselige i alkohol
IUPAC navn dinatriumsulfanidsulfonat
Formel vægt 158.1
Procent renhed 99%
Grad Analyser
Tab ved tørring 1% maks. (105 °C)
Emballage Plastic Bottle
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO– Kun brug til forskning
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.