Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium thiosulfate |
| Smeltepunkt | 48,0 °C |
| pH | 6,0 til 8,4 (5 % vandig opløsning) |
| Fysisk form | Krystallinsk pulver |
| Mængde | 5 kg |
| Tab ved tørring | 1% maks. (105 °C) |
| Emballage | Plastflaske |
| Analyseprocentområde | 98,5% min. (Jodimetri) |
| Lineær formel | Na2S2O3 |
| Merck Index | 15,8821 |
| Vis mere |