Få mere at vide
Natriumthiosulfat, 99%, til analyse, vandfri
Artikelnummer. 15213406 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 g
1 kg
5 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15213406 250 g 250g
15271906 1 kg 1kg
15219656 5 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15213406 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 450622500
 Begrænset vare
På lager
CAS: 7772-98-7 ∣ Na2O3S2 ∣ 158,10 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7772-98-7
Molekylær formel Na2O3S2
Molekylvægt (g/mol) 158.10
MDL nummer MFCD00003499
InChI nøgle AKHNMLFCWUSKQB-UHFFFAOYSA-L
Synonym sodium thiosulfate, sodium thiosulphate, disodium thiosulfate, sodium thiosulfate anhydrous, hypo, sodiumthiosulfate, chlorine cure, chlorine control, declor-it, thiosulfuric acid, disodium salt
PubChem CID 24477
SMIL [Na+].[Na+].[O-]S([S-])(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium thiosulfate
Smeltepunkt 48,0 °C
pH 6,0 til 8,4 (5 % vandig opløsning)
Fysisk form Krystallinsk pulver
Mængde 250 g
Tab ved tørring 1% maks. (105 °C)
Emballage Plastflaske
Analyseprocentområde 98,5% min. (Jodimetri)
Lineær formel Na2S2O3
Merck Index 15,8821
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 700 g/L (20 °C). Andre opløseligheder: praktisk talt uopløselige i alkohol
IUPAC navn dinatrium;dioxido-oxo-sulfanyliden-$1^{6}-sulfan
Formel vægt 158.1
Procent renhed 99%
Grad Analyser