Få mere at vide
Sodium thiosulfate, 98.5%, extra pure, anhydrous
Artikelnummer. 11331790 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
1 kg
2.5 kg
10 kg
Emballage:
Plast tromle
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
10kg
1kg
2.5kg
500g
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
11331790 10 kg Plast tromle 10kg
10092910 500 g Plastflaske 500g
10072510 1 kg Plastflaske 1kg
10472011 2.5 kg Plastflaske 2.5kg
4 options
Artikelnummer. 11331790
Brand: Thermo Scientific Acros 202870100
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7772-98-7 | Na2O3S2 | 158.10 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Reduktionsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7772-98-7
Molekylær formel Na2O3S2
Molekylvægt (g/mol) 158.10
MDL nummer MFCD00003499
InChI nøgle AKHNMLFCWUSKQB-UHFFFAOYSA-L
Synonym sodium thiosulfate, sodium thiosulphate, disodium thiosulfate, sodium thiosulfate anhydrous, hypo, sodiumthiosulfate, chlorine cure, chlorine control, declor-it, thiosulfuric acid, disodium salt
PubChem CID 24477
SMIL [Na+].[Na+].[O-]S([S-])(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium thiosulfate
Smeltepunkt 48.0°C
Farve Hvid
pH 6.0 to 8.5 (5% soln. at 20°C)
Fysisk form Krystallinsk pulver
Mængde 10 kg
Analyseprocentområde 98% min. (on dry substance) (Iodimetry)
Lineær formel Na2S2O3
Merck Index 15,8821
Opløselighedsinformation Solubility in water: 700g/L (20°C). Other solubilities: practically insoluble in alcohol
IUPAC navn dinatrium;dioxido-oxo-sulfanyliden-$1^{6}-sulfan
Formel vægt 158.1
Procent renhed 98.5%
Grad Ekstra ren
Tab ved tørring 2% (105°C, 2 hrs) max.
Emballage Plast tromle