Få mere at vide
Natriumthiosulfat, 5-hydrat, krystal, BAKER ANALYZED™ ACS Reagens, J.T. Baker™
Artikelnummer. 15528194 Shop alle J.T.Baker produkter
Mængde:
500 g
Emballage:
Poly flaske
Pakningsstørrelse:
500g
Artikelnummer. 15528194
Brand: Avantor J.T.Baker 394601
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemikalier af høj kvalitet til laboratorie- og specialiseret industriel brug
Kemiske identifikatorer
CAS 10102-17-7
Molekylær formel H10Na2O8S2
Molekylvægt (g/mol) 248.172
InChI nøgle PODWXQQNRWNDGD-UHFFFAOYSA-L
Synonym sodium thiosulfate pentahydrate, ametox, sodium thiosulfate, pentahydrate, antichlor, tinver, disodium thiosulfate pentahydrate, unii-hx1032v43m, ccris 3952, thiosulfuric acid, disodium salt, pentahydrate, sodium hyposulfite pentahydrate
PubChem CID 61475
ChEBI CHEBI:32150
IUPAC navn dinatrium;dioxido-oxo-sulfanyliden-$l^{6}-sulfan;pentahydrat
SMIL O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=S)[O-].[Na+].[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium Thiosulfate
Navn note 5-Hydrate
Fysisk form Krystaller
Mængde 500 g
Formel vægt 248.18
Grad BAGER ANALYZED™ ACS-reagens
Emballage Poly flaske
Specifik vægtfylde 1L = 1.75kg