Få mere at vide
Natriumthiosulfat, 13% i vand, EssentQ, Scharlab
Tekniske data
Tekniske data
| CAS | 10102-17-7 |
| Mængde | 125 mL |
| Molekylær formel | H10Na2O8S2 |
| InChI nøgle | PODWXQQNRWNDGD-UHFFFAOYSA-L |
| SMIL | O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[O-]S([S-])(=O)=O |
| IUPAC navn | dinatriumpentahydratsulfanidsulfonat |
| Molekylvægt (g/mol) | 248.17 |