Få mere at vide
Sodium thiosulfate, 1.0N Standardized Solution Artikelnummer.: 11363787
Sodium thiosulfate, 1.0N Standardized Solution
Artikelnummer. p-4782156
1 L, 1 L
Mængde:
1 L
4 L
Pakningsstørrelse:
1 L
4 L
Artikelnummer. 11363787
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 035647.K2
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7772-98-7 | Na2O3S2 | 158.10 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Kemiske identifikatorer
CAS 7772-98-7
Molekylær formel Na2O3S2
Molekylvægt (g/mol) 158.10
MDL nummer MFCD00003499
InChI nøgle AKHNMLFCWUSKQB-UHFFFAOYSA-L
PubChem CID 24477
IUPAC navn dinatriumsulfanidsulfonat
SMIL [Na+].[Na+].[O-]S([S-])(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium thiosulfate
Fysisk form Væske
Farve Farveløs
Mængde 1 L
Formel vægt 158.1
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
5 resultater fundet
Partinummer Certifikattype Dato Artikelnummer
PartinummerP26L516 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato17/05/2025 Artikelnummer035647.K7,035647.K2
Partinummer62500136 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato17/05/2025 Artikelnummer035647.K7,035647.K2
PartinummerP19L524 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato26/03/2025 Artikelnummer035647.K7,035647.K2
PartinummerZ14K525 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato21/01/2025 Artikelnummer035647.K7,035647.K2
PartinummerZ28K514 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato06/01/2025 Artikelnummer035647.K7,035647.K2
RUO– Kun brug til forskning
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Sodium thiosulfate, 1.0N Standardized Solution >