Få mere at vide
Sodium thiosulfate, 1.0N Standardized Solution
Artikelnummer. 11373787
Mængde:
1 L
4 L
Pakningsstørrelse:
1 L
4 L
Artikelnummer. 11373787
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 035647.K7
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7772-98-7 | Na2O3S2 | 158.10 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7772-98-7
Molekylær formel Na2O3S2
Molekylvægt (g/mol) 158.10
MDL nummer MFCD00003499
InChI nøgle AKHNMLFCWUSKQB-UHFFFAOYSA-L
PubChem CID 24477
IUPAC navn disodium sulfanidesulfonate
SMIL [Na+].[Na+].[O-]S([S-])(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium thiosulfate
Fysisk form Liquid
Farve Colorless
Mængde 4 L
Formel vægt 158.1