Få mere at vide
Natriumthiosulfat, 1.0N standardiseret opløsning
Artikelnummer. 11363787
Skift visning
Mængde:
1 L
4 L
Pakningsstørrelse:
1 L
4 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11363787 1 L 1 L
11373787 4 L 4 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11363787 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 035647.K2
 Begrænset vare
På lager
CAS: 7772-98-7 | Na2O3S2 | 158,10 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7772-98-7
Molekylær formel Na2O3S2
Molekylvægt (g/mol) 158.10
MDL nummer MFCD00003499
InChI nøgle AKHNMLFCWUSKQB-UHFFFAOYSA-L
PubChem CID 24477
IUPAC navn dinatriumsulfanidsulfonat
SMIL [Na+].[Na+].[O-]S([S-])(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium thiosulfate
Fysisk form Væske
Farve Farveløs
Type Analytical Volumetric Solution
Mængde 1 L
Formel vægt 158.1
Grad Standard